Learn More
Thermo Scientific Chemicals Devardas Legierung, granuliert
Beschreibung
Devarda's Alloy is used as reducing agent in analytical chemistry for the determination of nitrates after their reduction to ammonia under alkaline conditions. It is also used in the quantitative or qualitative analysis of nitrates in agriculture and soil science before the development of ion chromatography. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Devarda's Alloy |
Dichte | 4.355 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Slightly soluble in hydrochloric acid |
Form | granular |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X25K055 | Analysenzertifikat | 11/11/2024 | 045526.22,045526.36 |
W04K017 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 045526.22,045526.36 |
U08K012 | Analysenzertifikat | 21/08/2024 | 045526.22,045526.36 |
P12K043 | Analysenzertifikat | 20/03/2024 | 045526.22,045526.36 |
T24J065 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 045526.22,045526.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Devarda's Alloy, granular
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Devardas alloy, granular
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%