Learn More
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Deuterium oxide |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 100.0 atom % D |
Dichte | 1,1050 g/ml |
Deuterium (D) | Min. 99,95% |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1,328 |
Relative Dichte | 1,105 |
Viskosität | 1,25 mPa.s (20 °C) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466953 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 166311000,166310100,166310500 |
A0466744 | Analysenzertifikat | 08/11/2024 | 166311000,166310100,166310500 |
A0466284 | Analysenzertifikat | 17/10/2024 | 166311000,166310100,166310500 |
A0463949 | Analysenzertifikat | 24/07/2024 | 166311000,166310100,166310500 |
A0462121 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 166311000,166310100,166310500 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Tage
4Stunden
17Minuten
25Sekunden
18Neues Angebot Jetzt sparen