Learn More
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Septumflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Deuterium oxide |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 100.0 atom % D |
Dichte | 1,1050 g/ml |
Deuterium (D) | Min. 99,95% |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1,328 |
Relative Dichte | 1,105 |
Viskosität | 1,25 mPa.s (20 °C) |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur