Learn More
Macherey-Nagel™ Entgiftungspuffer ERB (1000 ml)
Der innovative Entgiftungspuffer entfernt Endotoxine und Proteine aus Plasmid-DNA zur Verwendung in der Transfektion. Ersatzpufferlösung zur Verwendung mit NucleoSpin™ Plasmid/96 Plasmid Transfektions-geeigneten Kits.
Marke: Macherey-Nagel™ 740495.1000
Beschreibung
Endotoxine werden während typischer Plasmid-Präparationen von bakteriellen Lysaten mitgereinigt. Da sie das Überleben eukaryotischer Zellen beeinträchtigen, ist eine Reduktion der Endotoxine vor der Zelltransfektion unerlässlich. NucleoSpin™ Plasmid Transfektions-geeignete Kits wurden entwickelt, um Endotoxine aus bakteriellen Lysaten zu reduzieren.
- Reinigt Plasmide mit hoher Kopienzahl für die Transfektion
- Neuartige Technologie zur Verringerung des Endotoxingehalts (< 50 EU/μg DNA) für eine erfolgreiche Transfektion
- Schnelle Aufreinigung von E. coli durch automatische, manuelle, Vakuum- oder Zentrifugationsverarbeitung
- Ultraschnelles Verfahren vereinfacht den Arbeitsablauf
- 96-Well-Platten für Hochdurchsatz ermöglichen eine einfache Automatisierung und unterstützen Plasmid-Screening
- Downstream-Prozesse: Transfektion von häufigen Zelllinien (Lipofektion, Elektroporation)
- Auch geeignet für molekularbiologische Standardanwendungen wie Klonen und Sequenzieren
Spezifikation
Farblos | |
Triethanolamin; 2-Propanol; Wasser | |
1000 mL | |
Alkoholisch | |
Wasserlöslich | |
Entgiftungspuffer ERB |
NucleoSpin Plasmid-/Plasmid-transfektionsfähiger Voll- und Core-Kit | |
5,5 bis 6,5 | |
102-71-6 | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
- Buffer ERB (1000 mL)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: triethanolamine, 2-propanol