Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Binden und extrahieren von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Antikörper- oder Proteinproben mit losem Harz oder Säulen mit immobilisierten Polymixin-B-Liganden.
372.00 CHF - 8210.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Zur Bindung von 4.000 bis 6.000 EU pro ml Gel
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Produktlinie Detoxi-Gel™
Ziel Endotoxinentfernung
Typ Endotoxin-entfernendes Gel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11866754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
20339
10 ml
372.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11876754
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
20340
1.000 ml
8210.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gel und Säulen des Thermo Scientific™ Detoxi-Gel zur Endotoxinentfernung bieten eine schnelle Methode zum Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben.
Detoxi-Gel Resin ist ein Träger aus Beaded Agarose, an die Polymixin B immobilisiert wurde. Dieser Ligand bindet an die Lipid A-Portion von Lipopolysacchariden (LPS). Hierbei handelt es sich um die vorherrschende Form von Endotoxinen, die in biologischen Proben vorkommen. Schon niedrige Konzentrationen von Endotoxinen können eine toxische Wirkung auf Zellen und Organismen haben und müssen entfernt werden, bevor Zellen im Rahmen unterschiedlicher Behandlungsexperimente biologischen Proben ausgesetzt werden. Detoxi-Gel Resin liefert eine schnelle Methode für die Entfernung von Endotoxinen aus Proben. Es ist in Form von praktischen vorgepackten Säulen oder als Suspension in zwei Packungsgrößen für klein- bzw. großmaßstäbige Prozesse erhältlich.
Leistungsmerkmale:
  • Affinitätsbasiert – Verwendet immobilisiertes Polymixin B, um Endotoxine durch die Bindung an die Lipid A-Domänen zu entfernen
  • Hohe Kapazität–1 ml Detoxi-Gel Harz entfernt mindestens 9.995 Endotoxin-Einheiten aus einer 5 ml-Probe, die 10.000 Endotoxin-Einheiten Lipopolysaccharid (LPS) enthält
  • Wiederverwendbar – Auch nach der zehnten Regenerierung ist kein Verlust der Bindungskapazität zu beobachten; erfordert die Aktivierung und Regenerierung mit 1%igem Natriumdesoxycholat (Art.-Nr. 89904)
  • Test erforderlich – Die Proteinrückgewinnung hängt von der Art und Konzentration des Proteins ab; daher sind empirische Tests erforderlich, um die Methode für bestimmte Proteinproben zu validieren
  • Vielseitig – Entfernen von Endotoxin aus Proteinlösungen, Zellkulturmedien und pharmakologischen Komponenten
Erforderlich:
Natriumdesoxycholat (Art.-Nr. 89904) zur Harzaktivierung und Regenerierung.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Bindung von 4.000 bis 6.000 EU pro ml Gel
Detoxi-Gel™
Endotoxin-entfernendes Gel
Flasche
Bei 4 °C lagern.
Endotoxinentfernung
Polymixin B
Affinität, Agarose-Harz
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel