Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Gel
Binden und extrahieren von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Antikörper- oder Proteinproben mit losem Harz oder Säulen mit immobilisierten Polymixin-B-Liganden.
Marke: Thermo Scientific™ 20340
Beschreibung
Gel und Säulen des Thermo Scientific™ Detoxi-Gel zur Endotoxinentfernung bieten eine schnelle Methode zum Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben.
Detoxi-Gel Resin ist ein Träger aus Beaded Agarose, an die Polymixin B immobilisiert wurde. Dieser Ligand bindet an die Lipid A-Portion von Lipopolysacchariden (LPS). Hierbei handelt es sich um die vorherrschende Form von Endotoxinen, die in biologischen Proben vorkommen. Schon niedrige Konzentrationen von Endotoxinen können eine toxische Wirkung auf Zellen und Organismen haben und müssen entfernt werden, bevor Zellen im Rahmen unterschiedlicher Behandlungsexperimente biologischen Proben ausgesetzt werden. Detoxi-Gel Resin liefert eine schnelle Methode für die Entfernung von Endotoxinen aus Proben. Es ist in Form von praktischen vorgepackten Säulen oder als Suspension in zwei Packungsgrößen für klein- bzw. großmaßstäbige Prozesse erhältlich.Leistungsmerkmale:
Affinitätsbasiert – Verwendet immobilisiertes Polymixin B, um Endotoxine durch die Bindung an deren Lipid A-Domänen zu entfernen
Hohe Kapazität–1 ml Detoxi-Gel Harz entfernt mindestens 9.995 Endotoxin-Einheiten aus einer 5 ml-Probe, die 10.000 Einheiten Lipopolysaccharid (LPS) enthält
Wiederverwendbar – Auch nach der 10. Regenerierung ist kein Verlust der Bindungskapazität zu beobachten; erfordert die Aktivierung und Regenerierung mit 1%igem Natriumdesoxycholat (Art.-Nr. 89904)
Test erforderlich – Die Proteinrückgewinnung hängt von der Art und Konzentration des Proteins ab; daher sind empirische Tests erforderlich, um die Methode für besondere Proteinproben zu validieren
Vielseitig – Entfernen von Endotoxin aus Proteinlösungen, Zellkulturmedien und pharmakologischen Komponenten
Erfordert:
Natriumdesoxycholat (Art.-Nr. 89904) zur Harzaktivierung und Regenerierung.
Spezifikation
Zur Bindung von 4.000 bis 6.000 EU pro ml Gel | |
Detoxi-Gel™ | |
Endotoxinentfernung | |
Polymixin B | |
Flasche |
Bei 4 °C lagern. | |
1.000 ml | |
Endotoxin-entfernendes Gel | |
4.000 bis 6.000 EU pro ml Gel | |
Affinität, Agarose-Harz |