Learn More
Fisherbrand™ Exsikkator mit Glasknopf
Hergestellt aus Simax 3.3 Borosilikatglas. Der Fisherbrand Exsikkator mit Glasknopf wurde für eine Vielzahl von Vakuumarbeiten entwickelt.
144.00 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 13 130, DIN 12 491 |
---|---|
Material | SIMAX Borosilikatglas 3.3 |
Produkttyp | Exsikkator |
Enthält | Glasknopf |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15584635
|
Fisherbrand™
632415280253 |
Exsikkator | 239 mm | 320 mm | 363 mm |
360.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15584625
|
Fisherbrand™
632415280153 |
Exsikkator | 143 mm | 215 mm | 261 mm |
296.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15534645
|
Fisherbrand™
632415280303 |
Exsikkator | 285 mm | 380 mm | 438 mm |
595.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15534635
|
Fisherbrand™
632415280203 |
Exsikkator | 192 mm | 270 mm | 311 mm |
304.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15534625
|
Fisherbrand™
632415280103 |
Exsikkator | 94 mm | 153 mm | 191 mm |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
- Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
- Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet
Spezifikation
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
SIMAX Borosilikatglas 3.3 | |
Exsikkator | |
Glasknopf |