Learn More
Dichtestandard-Qualitätsbereich 0.8384 g/ml bei 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Hergestellt und getestet gemäß ASTM D4052 für die Prüfung der Dichte oder relativen Dichte (spezifisches und API-Gewicht).
Marke:  Reagecon DEN20100
Artikelnummer. 12862513
  • 65.75 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dichte-Referenzstandard, Dichte-Referenzmaterial
  • Getestet mit einem Schwingungsdensitometer und kann als Kalibrier- oder Kontrollstandard für Dichtemessungen mit Vibrations- oder Hydrometer- (spezifisches Gewicht) basierten Verfahren verwendet werden.
  • Reagecon verfügt über die ISO 17025-Akkreditierung für die Prüfung von Dichtestandards mit Schwingungsdensitometern (INAB-Ref.: 264T).
  • Das Produkt wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
  • Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die mithilfe von rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C).
  • Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Die Dichte des Produkts wird mithilfe von leistungsstarken kalibrierten Vibrationsdensitometern ermittelt und zertifiziert.
  • Hohe Genauigkeit (± 0.001642 g/ml)
Spezifikation
Spezifikation
0.8384 g/ml bei 20 °C (± 0.001642)
Winchester-Flasche aus Braunglas
100 ml
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Dichtestandard-Qualitätsbereich 0.8384 g/ml bei 20 °C, Reagecon > 100 ml