Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff
Zur besseren Retention polarer Verbindungen und Trennung strukturverwandter Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hohen Temperaturen.
Marke: Thermo Scientific™ 35003-102130
1614.56 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypercarb™ LC-Säulen mit porösem Graphitkohlenstoff zur Erzielung einer höheren Trennungsfähigkeit enthalten 100 % porösen Graphitkohlenstoff. Verbesserte Retention von polaren Verbindungen und Trennung von strukturell verwandten Analyten mit Stabilität bei extremen pH-Werten und hoher Temperatur.
Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- pH-stabil von 0 bis 14
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
- Säulenmaterial aus 100 % Edelstahl
- PEEK-freies Säulenmaterial für die Verwendung bei Temperaturen über 120 °C
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass einige Säulen für den Einsatz bei höheren Temperaturen gedacht sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
Spezifikation
Analysesäule | |
LC-MS | |
5800 psi (400 bar) | |
0 bis 14 | |
120 m²/g | |
Poröser Graphitkohlenstoff | |
Sphärischer, poröser Graphitkohlenstoff | |
Umkehrphase | |
Analysesäule |
2,1 mm | |
100 mm | |
3 μm | |
250 Å | |
105 °C | |
Hypercarb | |
100 % | |
Umkehrphase |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.