Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem
GREENER_CHOICE
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Unsere Optionen für die dicht gestapelte Lagerung passen in standardmäßige Kryolager-Boxen, die mit den derzeit in Ihrem Besitz befindlichen Tiefkühlregalen funktionieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 5050-0001
41.83 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
41.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10233091
  • 61.65 CHF / 4 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Das Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem nutzt Standard CryoBoxes™ mit 13 x 13-Trennwänden zur Lagerung von 169 1 ml Nunc Cryobank Röhrchen, die in eine einzelne CryoBox™ passen. Diese Boxen in Standardgröße sind mit den bestehenden Labor-Tiefkühlgestellen in Standardgröße kompatibel.
  • Wählen Sie einen Karton oder eine Polycarbonatbox in Standardgröße.
  • Setzen Sie die 13 x 13-Trennwand ein
  • Beladen Sie die Box mit 169 1 ml Cryobank Röhrchen
  • Schieben Sie die Box in Ihre vorhandenen Cryobox Racks in Standardgröße
  • Geeignet für die Lagerung in mechanischen Tiefkühlgeräten oder flüssigem Stickstoff in der Gasphase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat KryoBox, ungeteilt
Polycarbonat
2D Barcode
Weiß
24
1 ml (Röhrchen)
Ungeteilte KryoBox
Kryobank
4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7354008010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Chargennummer7356957010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Chargennummer7354622010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Chargennummer7399728010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/10/2022 Catalog Number5050-0001
Chargennummer7392039010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2022 Catalog Number5050-0001
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem > Thermo Scientific™ Nalgene™ CryoBox, ungeteilt, PC, weiß mit durchsichtigem Deckel, 4/Packung, 24/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.