Learn More
Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Unsere Optionen für die dicht gestapelte Lagerung passen in standardmäßige Kryolager-Boxen, die mit den derzeit in Ihrem Besitz befindlichen Tiefkühlregalen funktionieren.
Marke: Thermo Scientific™ 5050-0169
352.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Doppelte CryoBank Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Das Thermo Scientific™ Dense Storage Lagersystem nutzt Standard CryoBoxes™ mit 13 x 13-Trennwänden zur Lagerung von 169 1 ml Nunc Cryobank Röhrchen, die in eine einzelne CryoBox™ passen. Diese Boxen in Standardgröße sind mit den bestehenden Labor-Tiefkühlgestellen in Standardgröße kompatibel.
- Wählen Sie einen Karton oder eine Polycarbonatbox in Standardgröße.
- Setzen Sie die 13 x 13-Trennwand ein
- Beladen Sie die Box mit 169 1 ml Cryobank Röhrchen
- Schieben Sie die Box in Ihre vorhandenen Cryobox Racks in Standardgröße
- Geeignet für die Lagerung in mechanischen Tiefkühlgeräten oder flüssigem Stickstoff in der Gasphase
Spezifikation
Polycarbonat KryoBox mit 13 x 13 Trennwand | |
Polycarbonat | |
Kryobank | |
4 | |
Kryobank |
1 ml (Röhrchen) | |
Kryobox | |
Weiß | |
24 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7301010010 | Konformitätsbescheinigung | 18/10/2018 | 5050-0169 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.