Learn More
Emma Safety Footwear Dempo Sicherheitsschuhe
Extreme Sicherheit bei extremen Temperaturen. Leichter, leicht an- und ausziehbarer Lederstiefel mit einer Gummisohle mit PU mit doppelter Dichte. Die Nitrilgummi-Außensohle schützt vor korrosiven Chemikalien und Substanzen, auch vor flüssigen, geschmolzenen Metallen. Temperaturbeständig bis 300 °C.
207.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Dempo |
Auskleidungsmaterial | Lasche ausgekleidet mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung |
Material | Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15928791
|
Emma Safety Footwear
MM58384837 |
37 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938791
|
Emma Safety Footwear
MM58384838 |
38 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948791
|
Emma Safety Footwear
MM58384839 |
39 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958791
|
Emma Safety Footwear
MM58384840 |
40 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968791
|
Emma Safety Footwear
MM58384841 |
41 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978791
|
Emma Safety Footwear
MM58384842 |
42 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988791
|
Emma Safety Footwear
MM58384843 |
43 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998791
|
Emma Safety Footwear
MM58384844 |
44 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908801
|
Emma Safety Footwear
MM58384845 |
45 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15918801
|
Emma Safety Footwear
MM58384846 |
46 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15928801
|
Emma Safety Footwear
MM58384847 |
47 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938801
|
Emma Safety Footwear
MM58384848 |
48 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948801
|
Emma Safety Footwear
MM58384849 |
49 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Dempo | |
Leder |
Schwarz | |
Lasche ausgekleidet mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung | |
Stahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Dempo Sicherheitsschuhe