Learn More
Emma Safety Footwear Dempo Sicherheitsschuhe
Extreme Sicherheit bei extremen Temperaturen. Leichter, leicht an- und ausziehbarer Lederstiefel mit einer Gummisohle mit PU mit doppelter Dichte. Die Nitrilgummi-Außensohle schützt vor korrosiven Chemikalien und Substanzen, auch vor flüssigen, geschmolzenen Metallen. Temperaturbeständig bis 300 °C.
Marke:  Emma Safety Footwear MM58384847
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15928801
  • 207.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Dempo
Leder
Stahl
Schwarz
Lasche ausgekleidet mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung
47
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Dempo Sicherheitsschuhe > Größe: 47