Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 25 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
25.95 CHF - 31.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm) |
Form | Tropfenförmige Öffnungen |
Einschübe | 2 Tiers |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15370390
![]() |
Fisherbrand™
HS27514A |
Weiß |
27.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15380390
![]() |
Fisherbrand™
HS27514B |
Blau |
27.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15390390
![]() |
Fisherbrand™
HS27514C |
Grün |
31.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15300400
![]() |
Fisherbrand™
HS27514D |
Magenta |
25.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
- Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
- Autoklavierbar
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
- Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
- Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm) | |
2 Tiers | |
Unsteril | |
1 | |
120 mm | |
300 mm | |
92 mm | |
25 mm |
Autoklavierbar | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Ja, wenn leer | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
120 x 300 x 92 mm | |
4,7 in. | |
11,8 in. | |
3,6 in. |