Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 40 x 25 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (40 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS27514A
23.95 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
- Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
- Autoklavierbar
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
- Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
- Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm) | |
40 | |
2 Tiers | |
Unsteril | |
1 | |
120 mm | |
300 mm | |
92 mm | |
25 mm |
4 x 10 | |
Weiß | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Ja, wenn leer | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
120 x 300 x 92 mm | |
4,7 in. | |
11,8 in. | |
3,6 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%