Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Große Gestelle für Reagenzgläser, 24 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (24 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
25.15 CHF - 33.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Fiberglasverstärktes Polyethylen
Positionen 24
Anzahl pro Karton 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15360400
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120207
Gelb
25.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15310400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS27515A
Weiß
25.15 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10257963
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HS27515B
Blau
33.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15330400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS27515C
Grün
32.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15350400
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS27515D
Magenta
33.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
  • Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
  • Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
  • Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
  • Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Fiberglasverstärktes Polyethylen
1
110 mm
30 mm
Autoklavierbar
24
Stück
85 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Delrin™ Große Gestelle für Reagenzgläser, 24 x 30 mm