Learn More
Fisherbrand™ UV-Gelträger
Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme.
Marke:  Fisherbrand™ MS7-UV7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11847573
  • 33.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme
Spezifikation
Spezifikation
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophoresesysteme
UV-Schale
70 mm x 70 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ UV-Gelträger > Größe (L x B): 70 x 70 mm