Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU), zertifiziert
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
882.00 CHF - 1430.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Akkutyp Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
Bauweise Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße
Displaytyp 7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17525845
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685262
15 kg D33XW15B1R1EU. 5 g 489 x 305 x 569 mm
882.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17535845
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685263
30 kg D33XW30B1R1EU. 10 g 489 x 305 x 569 mm
902.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17545845
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685264
60 kg D33XW60B1R1EU. 20 g 489 x 305 x 569 mm
902.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17555845
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685265
60 kg D33XW60B1L2EU. 20 g 686 x 420 x 922 mm
990.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17565845
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685266
150 kg D33XW150B1L2EU. 50 g 686 x 420 x 922 mm
990.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17575845
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685267
150 kg D33XW150B1X2EU. 50 g 787 x 500 x 922 mm
1145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17585845
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685268
300 kg D33XW300B1X2EU. 100 g 787 x 500 x 922 mm
1145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17595845
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685269
300 kg D33XW300B1V3EU. 100 g 935 x 600 x 1222 mm
1430.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17505855
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685270
600 kg D33XW600B1V3EU. 200 g 935 x 600 x 1222 mm
1430.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17515855
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685271
15 kg D33XW15B1R5EU. 5 g 646 x 305 x 122 mm
897.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17525855
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685272
30 kg D33XW30B1R5EU. 10 g 646 x 305 x 122 mm
897.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17535855
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30685273
60 kg D33XW60B1R5EU. 20 g 646 x 305 x 122 mm
897.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17545855
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30685274
60 kg D33XW60B1L5EU. 20 g 842 x 420 x 134 mm
1035.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17555855
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30685275
150 kg D33XW150B1L5EU. 50 g 842 x 420 x 134 mm
1035.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17565855
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30685276
150 kg D33XW150B1X5EU. 50 g 941 x 500 x 150 mm
1180.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17575855
missing translation for 'viewDocuments'
OHAUS™
30685277
300 kg D33XW300B1X5EU. 100 g 941 x 500 x 150 mm
1180.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist.
  • Die robuste Industriewaage ist mit einer Wägeplattform aus Edelstahl 304, einem Rohrrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einer Aluminiumwägezelle ausgestattet. Das Anzeigegerät ist mit einem robusten ABS-Gehäuse und einer Stahlhalterung ausgestattet
  • Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.
Spezifikation
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung.
Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU), zertifiziert