Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU), zertifiziert
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Marke:  OHAUS™ 30685266
832.32 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17565845
  • 990.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
  • Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
  • Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
  • Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
  • Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
150 kg
550 x 420 mm
D33XW150B1L2EU.
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung.
18,1 kg
Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
Edelstahlanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
50 g
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend
686 x 420 x 922 mm
Name des Produkts
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage (EU), zertifiziert > Tischwaage i-D33XW150B1L2EU-M