Learn More
Ohaus™ Defender™ 2000 24P günstige Tischwaage
Zuverlässige, genaue und langlebige Tischwaage zu einem günstigen Preis.
677.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | 80 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie |
---|---|
Anschlusstyp | RS232 (als Zubehör erhältlich) |
Bauweise | ABS-Anzeige, Plattform aus 430er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Aluminium-Wägezelle IP65 |
Displaytyp | Rote LED |
Enthält | Wechselstromadapter (mitgeliefert); aufladbare Batterie (mitgeliefert) |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15779709
|
Ohaus™
30235942 |
150 g |
677.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15606705
|
Ohaus™
30235947 |
300 g |
677.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Robustes Industriedesign, das den Belastungen des industriellen Wägens standhalten kann
- Das gut ablesbare rote LED-Display ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar
- Vielseitige Leistungsbereiche ermöglichen uneingeschränkten Betrieb
Spezifikation
80 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
ABS-Anzeige, Plattform aus 430er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Aluminium-Wägezelle IP65 | |
Wechselstromadapter (mitgeliefert); aufladbare Batterie (mitgeliefert) | |
712,00 x 500,00 mm | |
712,00 mm | |
500,00 mm | |
940,000 mm | |
Wechselstromadapter (mitgeliefert), aufladbare Batterie (mitgeliefert) |
RS232 (als Zubehör erhältlich) | |
Rote LED | |
ABS-Anzeige, Plattform aus 430er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Aluminium-Wägezelle IP65 | |
712,00 x 500,00 x 940,000 mm | |
600 mm | |
500 mm | |
712,00 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Defender™ 2000 24P günstige Tischwaage