Learn More
Ohaus™ Defender™ 2000 24P günstige Tischwaage
Zuverlässige, genaue und langlebige Tischwaage zu einem günstigen Preis.
Marke:  Ohaus™ 30235947
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15606705
  • 677.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robustes Industriedesign, das den Belastungen des industriellen Wägens standhalten kann
  • Das gut ablesbare rote LED-Display ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar
  • Vielseitige Leistungsbereiche ermöglichen uneingeschränkten Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
ABS-Anzeige, Plattform aus 430er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Aluminium-Wägezelle IP65
Rote LED
Wechselstromadapter (mitgeliefert); aufladbare Batterie (mitgeliefert)
Gehäuse D24PE300FX
712,00 x 500,00 x 940,000 mm
600 mm
500 mm
712,00 mm
RS232 (als Zubehör erhältlich)
300 g
50,000000 g
ABS-Anzeige, Plattform aus 430er Edelstahl mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Aluminium-Wägezelle IP65
712,00 x 500,00 mm
712,00 mm
500,00 mm
940,000 mm
Wechselstromadapter (mitgeliefert), aufladbare Batterie (mitgeliefert)