Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Reiniger und Neutralisator für die Laborspülmaschine. Verkürzt Spülphasen und reduziert den Wasserverbrauch. deconex 25 ORGANACID ist phosphatfrei und eignet sich speziell für Umwelt- und Wasserlabors. Vorspülmittel gegen säurelösliche Rückstände.
Marke: Borer Chemie™ 502100.00-K25R
Beschreibung
- Neutralisator und Reiniger für den maschinellen Einsatz
- ökologische Lösung ohne Phosphate und Tenside
- neutralisiert verschleppte Alkalireste, reduziert Spülphasen
- senkt den Verbrauch von Spülwasser
- typische Einsatzkonzentration: 3 mL/L
- ausgezeichnete Materialverträglichkeit, auch für Aluminium
- rückstandsfrei abspülbar
- auch als Vorspülmittel gegen säurelösliche Ablagerungen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Organische Säure | |
Kanister | |
1 x 25 kg | |
21.3 L | |
25 kg |
ca. 2.6 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
5,6 gal. | |
55.1 lb. |
Sicherheit und Handhabung
- deconex 25 ORGANACID
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.