Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Reiniger und Neutralisator für die Laborspülmaschine. Verkürzt Spülphasen und reduziert den Wasserverbrauch. deconex 25 ORGANACID ist phosphatfrei und eignet sich speziell für Umwelt- und Wasserlabors. Vorspülmittel gegen säurelösliche Rückstände.
172.00 CHF - 347.00 CHF
Spezifikation
Form Flüssig
pH ca. 2.6 (1%ige Lösung)
Material Organische Säure
Konzentration Konzentrat
Behältertyp Kanister
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15410380
Unterlagen ansehen
Borer Chemie™
502100.00-KK5R
1 x 5 kg
203.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17405112
Unterlagen ansehen
Borer Chemie™
502100.00-K10R
1 x 10 kg
172.00 CHF
10 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10014490
Unterlagen ansehen
Borer Chemie™
502100.00-K25R
1 x 25 kg
347.00 CHF
25 Kilogramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Neutralisator und Reiniger für den maschinellen Einsatz
  • ökologische Lösung ohne Phosphate und Tenside
  • neutralisiert verschleppte Alkalireste, reduziert Spülphasen
  • senkt den Verbrauch von Spülwasser
  • typische Einsatzkonzentration: 3 mL/L
  • ausgezeichnete Materialverträglichkeit, auch für Aluminium
  • rückstandsfrei abspülbar
  • auch als Vorspülmittel gegen säurelösliche Ablagerungen
  • technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Organische Säure
Kanister
ca. 2.6 (1%ige Lösung)
Konzentrat
5°C bis 25°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • deconex 25 ORGANACID
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: citric acid