Learn More
Tocris Bioscience™ DBM 1285 dihydrochloride
p38 MAPK inhibitor; anti-inflammatory
250.00 CHF - 974.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | DBM 1285 dihydrochloride |
Molekulargewicht | 468.42 |
Hemmstoffe | DBM 1285 dihydrochloride |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18773178
|
Tocris Bioscience™
5095/10 |
10 mg |
250.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18716168
|
Tocris Bioscience™
5095/50 |
50 mg |
974.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
DBM 1285 dihydrochloride is a p38 MAPK inhibitor. Supresses p38 phosphorylation and LPS-induced TNF-α production in macrophages and in vivo. Attenuates zymosan-induced inflammation and adjuvant-induced arthritis in murine models. Orally active.Spezifikation
>98% | |
DBM 1285 dihydrochloride | |
468.42 | |
DBM 1285 dihydrochloride |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ DBM 1285 dihydrochloride