Learn More
Tocris Bioscience™ DBM 1285 dihydrochloride
p38 MAPK inhibitor; anti-inflammatory
Marke:  Tocris Bioscience™ 5095/50
769.74 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18716168
  • 974.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DBM 1285 dihydrochloride is a p38 MAPK inhibitor. Supresses p38 phosphorylation and LPS-induced TNF-α production in macrophages and in vivo. Attenuates zymosan-induced inflammation and adjuvant-induced arthritis in murine models. Orally active.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
DBM 1285 dihydrochloride
DBM 1285 dihydrochloride
50 mg
468.42
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke