Learn More
Daunorubicin hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18732514
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Daunorubicin hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18732514
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
Artikelnummer. 18732514
Marke: Tocris Bioscience 1467/10
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DNA topoisomerase II inhibitor
Inhibits RNA and DNA synthesis and causes DNA fragmentation in vivo. Reduces tau mRNA levels in vitro.Anticancer agent. Exhibits activity nonlymphocytic leukemia. Identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Summenformel C27H30ClNO10
Menge 10 mg
Synonym daunorubicin hydrochloride, daunorubicin hcl, daunomycin hydrochloride, daunoblastina, rubidomycin hydrochloride, daunorubicinol hydrochloride, daunoblastin, rubomycin, ondena, daunomycin chlorohydrate
InChI-Schlüssel GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)N)O.Cl
IUPAC-Name (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 563.984
PubChem CID 62770
Formelmasse 563.99
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Daunorubicin hydrochloride, Tocris Bioscience™ >