Learn More
DACH1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | DACH1 |
---|---|
Konzentration | 0.14 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16887613
|
Proteintech
10914-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16877613
|
Proteintech
10914-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human DACH1.
This gene encodes a member of the diaphanous subfamily of the formin family. Members of this family are involved in actin remodeling and regulate cell movement and adhesion. Mutations in this gene are associated with autosomal domit auditory neuropathy 1. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
DACH1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q9QYB2, Q9UI36 | |
13134, 1602, 306096 | |
DACH1 Fusion Protein Ag1354 | |
Primary | |
-20°C | |
DACH1 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DACH, DACH1, Dachshund homolog 1, Dachshund-1 | |
DACH1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |