Learn More
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319025
Zum Warenkorb hinzufügen
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319025
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11319025
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14166.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4276-09-9
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
MDL-Nummer MFCD00064297
InChI-Schlüssel NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6950587
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Valinol
Brechungsindex 1.455
Dichte 0.931
Siedepunkt 189°C to 190°C
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Menge 1 g
Flammpunkt 78°C (172°F)
Optische Drehung −11° (c=10 in Water)
Empfindlichkeit Air sensitive
Beilstein 1719138
Formelmasse 103.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB07R020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
Chargennummer10146307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
ChargennummerE10S025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
ChargennummerG27R027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
Chargennummer10149398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
Name des Produkts
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >