Learn More
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329025
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11329025
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14166.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4276-09-9
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.17
MDL-Nummer MFCD00064297
InChI-Schlüssel NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(-)-Valinol
Brechungsindex 1.455
Dichte 0.931
Siedepunkt 189°C to 190°C
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Menge 5 g
Flammpunkt 78°C (172°F)
Optische Drehung −11° (c=10 in Water)
Empfindlichkeit Air sensitive
Beilstein 1719138
Formelmasse 103.17
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >