Learn More
D(-)-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473614
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D(-)-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473614
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11473614
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11264.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
D-(-)-Tartaric acid is used as a resolving agent in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of its ester derivatives like D-tartaric acid diethyl ester, D-tartaric acid dimethyl ester and D-tartaric acid diiso-propyl ester. It finds application in the synthesis of chiral aziridine derivative, a common intermediate for the preparation of hydroxyethylamine class HIV protease inhibitors viz. as saquinavir, amprenavir and nelfinavir. It is widely used in the food industry as a beer foaming agent, for food acidity regulations and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-Weinsäure wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird als Vorstufe für die Herstellung seiner Esterderivate wie D-Weinsäurediethylester, D-Weinsäuredimethylester und D-Weinsäure-diiso-propylester verwendet. Es findet Anwendung in der Synthese von chiralen Aziridinderivaten, einem häufigen Zwischenprodukt für die Herstellung von HIV-Proteasehemmern der Hydroxyethylaminklasse, wie z. B. Saquinavir, Amprenavir und Nelfinavir. Es wird häufig in der Lebensmittelindustrie als Bierschaummittel, zur Regulierung der Lebensmittelsäure und als Aromastoff eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-71-7
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00004238
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutandionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D- (-)-Tartaric acid
pH 1,6
Schmelzpunkt 166°bis 170 °C
Beilstein 1725145
Merck Index 14,9068
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 99%
Menge 25 g
Flammpunkt 210 °C (410 °F)
Geruch Geruchsneutral
Optische Drehung −13 ° (c=10 in Wasser)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA11264.22,A11264.36,A11264.14
Chargennummer10253179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberA11264.22,A11264.14,A11264.36
ChargennummerZ04J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2023 Catalog NumberA11264.22,A11264.14,A11264.36
ChargennummerM24J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog NumberA11264.22,A11264.14,A11264.36
ChargennummerM19I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA11264.22,A11264.14,A11264.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-(-)-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-(-)-Tartaric acid
Name des Produkts
D(-)-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >