Beschreibung
D-sorbitol is added to food products as sweetener. It is also used in industrial and medical applications. Sorbitol often is applied in modern cosmetics as a humectant and thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Sorbitol |
Schmelzpunkt | 98°C to 100°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 2 kg |
Beilstein | 1721899 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,acetone and DMF. |
Formelmasse | 182.17 |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P26L034 | Analysenzertifikat | 28/03/2025 | 036404.A3,036404.36 |
Z10K031 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 036404.A3,036404.36 |
X15K005 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | 036404.A3,036404.36 |
U02K024 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | 036404.A3,036404.36 |
S10K051 | Analysenzertifikat | 24/06/2024 | 036404.A3,036404.36 |