Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98 +% Artikelnummer.: 10266523
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98 +%
Artikelnummer. 10266523
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10266523
Marke: Thermo Scientific Chemicals 125341000
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannitol
Schmelzpunkt 165.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Spezifische Drehung +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
IUPAC-Name Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Nur für Forschungszwecke
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98 +% >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado