Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98 +%
Artikelnummer. 10021110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannitol
Schmelzpunkt 165.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Spezifische Drehung +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
IUPAC-Name Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98 +% >