Learn More
D(+)-Glucose, wasserfrei, spezifiziert gem. den Anforderungen der Ph. Eur., USP, BP, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP |
Schmelzpunkt | 146.0°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (1 g, 105°C, 16 h) |
Menge | 5 kg |
Merck Index | 15,4495 |
Spezifischer Drehzustand | + 52.75 (25.00°C c=10, H2O, NH4OH) |
Spezifische Drehung | + 52.75 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | 97.5 to 102.0% (Anhydrous substance) |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
D(+)-Glucose, wasserfrei, spezifiziert gem. den Anforderungen der Ph. Eur., USP, BP, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur