Learn More
D-Galacto-D-Mannan, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15408039
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Galacto-D-Mannan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408039
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 15408039
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66610.MC
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11078-30-1
MDL-Nummer MFCD00146683
Synonym galactomannan, galactomannoglycan, d-galacto-d-mannane, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-4-o-beta-d-mannopyranosyl-beta-d-mannopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyoxan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl methoxy tetrahydropyran-3,4,5-triol, 2r,3s,4s,5s,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-2-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy oxane-3,4,5-triolMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Galacto-D-mannan
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Formelmasse ∽200000
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM10L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberJ66610.ME,J66610.MC
ChargennummerM11K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog NumberJ66610.ME,J66610.MC
ChargennummerS20J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2023 Catalog NumberJ66610,J66610.ME,J66610.MC
ChargennummerT15G009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberJ66610.ME,J66610.MC
ChargennummerX22A008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ66610.ME,J66610.MC
Name des Produkts
D-Galacto-D-Mannan, Thermo Scientific Chemicals >