Learn More
D-Biotin, ≥97.5 %, Zellkultur-Reagenz-Qualität, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11445092
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
D-Biotin, ≥97.5 %, Zellkultur-Reagenz-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445092 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 11445092
Marke: MP Biomedicals 0219463401
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 58-85-5
Summenformel C10H16N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.31
MDL-Nummer MFCD00005541
InChI-Schlüssel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym Coenzym r, Faktor s, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Biotin
Farbe Weiß
Dichte 1.267 g/cm3(Lit.)
Prozentgehaltsbereich ≥ 97.5 %
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentansäure
Formelmasse 244.3
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D-Biotin, ≥97.5 %, Zellkultur-Reagenz-Qualität, MP Biomedicals™ >