Learn More
D(+)-Altrose, 99 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Altrose |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 1990-29-0 |
Schmelzpunkt | 106°C to 108°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C6H12O6 |
MDL-Nummer | MFCD00075620 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D(+)-Altrose, 99 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur