Learn More
Epredia™ Doppelte Cytoslide™ Mikroskopobjektträger
Verbessern Sie die Verarbeitung und Visualisierung kleinvolumiger Proben mit diesen Cytoslides, die zur Verwendung mit Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnels™ vorgesehen sind.
Marke: Epredia™ 5991051
146.30 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verbessern Sie Verarbeitung und Visualisierung kleinvolumiger Proben mit Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytoslides™, vorgesehen zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™.
- Unbeschichtete Objektträger sind mit einem Kreis auf der Vorder- oder der Rückseite erhältlich
- Erhältlich in Packungen mit je 100 Objektträgern
Spezifikation
Einzelnes Cytoslide | |
Unbedruckt | |
Shandon™ Single Cytoslides™; unbeschichtet, Kreis auf der Rückseite |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%