Learn More
Agilent BioTek Cytation 7 Multifunktionslesegerät für die Zellbildgebung
Das Cytation 7 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät kombiniert die automatisierte digitale aufrecht stehende und invertierte Widefeld-Mikroskopie mit der konventionellen Multimode-Mikrotiterplattenmessung in einem einzigartigen, patentierten Design.
Marke: Agilent BioTek CYT7UM-SN
Beschreibung
Das Cytation 7 Multifunktionslesegerät für die Zellbildgebung kombiniert die automatisierte digitale aufrecht stehende und invertierte Weitfeld-Mikroskopie mit der konventionellen Multimode-Mikrotiterplattenmessung in einem einzigartigen, patentierten Design. Das Cytation 7 umfasst kontinuierlich variable Bandpassmonochromatoren für unübertroffene Vielseitigkeit und Leistung für allgemeine Anwendungen mit Multifunktions-Plattenlesergeräten.
Das Inversmikroskopiemodul ermöglicht die Probenvisualisierung, und das Modul für die aufrechte Mikroskopie mit reflektierter Lichtbildgebung ermöglicht noch mehr Anwendungen einschließlich ELISpot und schneller Objektträgerabtastung. Das Cytation 7 wird von der Gen5-Software gesteuert, die Anwenderfreundlichkeit mit leistungsstarken Verarbeitungs- und Analysefunktionen kombiniert.
Spezifikation
Automatisches Mikroskop-/Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
< 1 % von 0 bis 3 AD | |
Monochromator-basierte Fluoreszenzintensität, Lumineszenz und Absorption | |
Mikroskop- und Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät, 1x-, 2x-, 4x- und 8x-Vergrößerungslinsen, Monochromator-basierte Fluoreszenzintensität, Lumineszenz und Absorptions-Mikrotiterplatten-Detektion | |
2 Spritzenpumpen | |
Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans | |
Lumineszenz 300 bis 700 nm; Absorption 230 bis 999 nm, 1-nm-Schritte | |
Xenon-Blitz | |
96-Wells: 11 s; 384-Wells: 22 Sekunden | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
100/240 V |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
Fluorescein 2,5 pM (0,25 fmol/Well, 384-Well-Mikrotiterplatte) – oben Fluorescein 4 pM (0,4 fmol/Well, 384-Well-Mikrotiterplatte) – unten; Lumineszenz 20 amol ATP (Flash) | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte | |
CYT7UM. | |
Monochromator: 6- bis 384-Mikrotiterplatten; Bildgebung: 6- bis 1.536-Mikrotiterplatten | |
4 nm (230 bis 285 nm), 8 nm (gt;285 nm) | |
Vierfach-Monochromatoren (oben/unten) | |
0,0001 OD | |
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,5 °C bei 37 °C) | |
50/60 Hz |