Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Zytotoxizitäts-Assay
Das CyQUANT™ LDH Zytotoxizitätsassay-Kit ist ein kolorimetrischer Assay, der eine einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der zellulären Zytotoxizität bietet.
187.00 CHF - 512.00 CHF
Spezifikation
Zellpermeabilität Zellundurchlässig
Farbe Rot
Beschreibung CyQUANT™ LDH-Zytotoxizitätsassay
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) LDH-Zytotoxizitätsassay
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16270972
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
C20300
200 Assays
187.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16280972
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
C20301
1000 Assays
512.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das CyQUANT™ LDH Zytotoxizitätsassay-Kit ist ein kolorimetrischer Assay, der eine einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der zellulären Zytotoxizität bietet. Die Lactatdehydrogenase (LDH) ist ein zytosolisches Enzym, das in vielen verschiedenen Zelltypen vorkommt und bei Beschädigung der Plasmamembran in das Zellkulturmedium freigesetzt wird. Das CyQUANT LDH Cytotoxicity Assay Kit enthält die Reagenzien zur genauen und quantitativen Messung dieses extrazellulären LDH.
CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit bietet folgende Funktionen:
  • Praktisch: Hinzufügen-Mischen-Ablesen-Format für adhärente und Suspensionszellen, einschließlich 3D-Zellmodellen
  • Präzise—ermöglicht eine quantitative Messung der LDH-Freisetzung
  • Flexibel—ideal für das Hochdurchsatz-Screening und zum Überwachen der Zytotoxizität der gleichen Probe im Laufe der Zeit
  • Stabil—nutzt die stabile LDH-Enzymaktivität als zytotoxischen Marker
LDH kommt als zytosolisches Enzym in vielen verschiedenen Zelltypen vor und ist ein etablierter und zuverlässiger Indikator für zelluläre Toxizität. Eine Beschädigung der Plasmamembran führt zu einer Freisetzung von LDH in das umgebende Zellkulturmedium. Diese extrazelluläre LDH kann durch eine gekoppelte enzymatische Reaktion quantifiziert werden, bei der LDH die Umwandlung von Lactat in Pyruvat über NAD+-Reduktion in NADH katalysiert. Die Diaphorase reduziert dann mit NADH ein Tetrazoliumsalz (INT) zu einem roten Formazan-Produkt, das bei 490 nm gemessen werden kann. Deshalb ist die Menge an gebildetem Formazan direkt proportional zur Menge an LDH, die in das Medium freigesetzt wurde.
Das CyQUANT™ LDH Cytotoxicity Assay Kit enthält die Reagenzien für eine einfache, zuverlässige kolorimetrische Quantifizierung zellulärer Zytotoxizität. Das Kit kann mit verschiedenen Zelltypen, einschließlich 3D-Zellmodellen, verwendet werden, um die Zytotoxizität, die durch chemische Verbindungen vermittelt wird, sowie die zellvermittelte Zytotoxizität zu messen. Da LDH im Medium als Indikator der zellulären Zytotoxizität dient, kann der Assay verwendet werden, um die Zytotoxizität innerhalb einer einzigen Probe im Laufe der Zeit zu überwachen. Zur Durchführung des Assays wird ein Aliquot des Zellkulturmediums auf eine neue Platte übertragen und das Reaktionsgemisch hinzugefügt. Nach einer 30-minütigen Inkubation wird die Reaktion durch Zugabe der Stopplösung beendet, und die Absorption wird mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät gemessen
Spezifikation
Spezifikation
Zellundurchlässig
CyQUANT™ LDH-Zytotoxizitätsassay
LDH-Zytotoxizitätsassay
LDH-Zytotoxizitätsassay
CyQUANT™
Rot
Kolorimetrisch
Mikrotiterplatten-Lesegerät
96-Well Platte
Trockeneis
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH Zytotoxizitäts-Assay