Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH and G6PD Cytotoxicity Assays
Der CyQUANT LDH Zytotoxizitäts-Fluoreszenzassay ist ein Fluoreszenzassay, der eine einfache und zuverlässige Methode zur Bestimmung der zellulären Zytotoxizität darstellt.
Marke:  Invitrogen™ C20301
384.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
470.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16280972
  • 526.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zellundurchlässig
• Substratmischung, 5 Fläschchen Lyophilisat
• Assay-Puffer, 5 x 600 µl
• Lysepuffer, 12 ml
• Stopplösung, 12 ml
• LDH-Positivkontrolle, 30 µl
Lichtgeschützte Lagerung bei -5 bis -30 °C
Kolorimetrisch
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Other Label(s) or Dye(s), Resorufin
96-Well Platte
1000 Assays
Rot
CyQUANT™ LDH-Zytotoxizitätsassay
LDH-Zytotoxizitätsassay
LDH-Zytotoxizitätsassay
490 nm
CyQUANT™
Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3080141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2024 Catalog NumberC20301
Chargennummer3080072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2024 Catalog NumberC20301
Chargennummer3021970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog NumberC20301
Chargennummer2989129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog NumberC20301
Chargennummer2975910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog NumberC20301
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CyQUANT™ LDH and G6PD Cytotoxicity Assays > 1.000 Assays