Learn More
Cyp2c7 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen Cyp2c7
Konzentration 380 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16816925
Unterlagen ansehen
Proteintech
55452-1-AP-20UL
20 μL
136.75 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16806925
Unterlagen ansehen
Proteintech
55452-1-AP-150UL
150 μL
386.68 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Cyp2c7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of rat Cyp2c7. This antibody recognizes mouse, rat antigen. The Cyp2c7 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Cyp2c7
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse, Rat
IgG
380 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
29298
Primary
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyp2c7 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech