Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Hervorragend geeignet für die Aufnahme von Reaktionskomponenten sowie für Vakuumanwendungen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Reaktionsgefäße mit thermostatischer Ummantelung bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06011276
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Mit Graduierung und Laborflansch (LF)
- Mit flacher Boden und zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
- Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Specifica
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 100 | |
Zylinder | |
190 mm |
3 l | |
325 mm | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto