Beschreibung
- Spatel, aus Nickel und Edelstahl, Chattaway 3.6 mm-Körper, Nickel und Edelstahl-Mikros 1.6 mm-Körper.
- Muldenspatel, muldenförmiges Blattende mit 8 mm Breite x 50 mm Länge x 1.5 mm Tiefe
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Für sterile Anwendungen
- Verwendet den feinsten korrosionsbeständigen Edelstahl 304
- Lieferbar in Standardpackungen mit 5 Stück
Spezifikation
5 Packungen | |
Autoklavierbar | |
Für sterile Anwendungen | |
-196°bis +550 °C | |
150 mm |
Steril | |
Spatel, flach | |
8 mm | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahlspatel, Chattaway > Länge:150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur