Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen
Für den sicheren, einfachen und genauen Flüssigkeitstransfer im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
129.00 CHF - 329.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Skala Ja
Produkttyp Tropftrichter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Konusgröße Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Konusgröße Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10294431
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04157014
1000 ml 29/32 NS w/o Pressure Equalizing Tube
272.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10403881
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04357014
1000 ml 29/32 NS Pressure Equalizing Tube
329.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10616331
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04353714
100 ml 29/32 NS Pressure Equalizing Tube
179.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10632551
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04153714
100 ml 29/32 NS w/o Pressure Equalizing Tube
154.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10303291
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04153711
100 ml 14/23 NS w/o Pressure Equalizing Tube
154.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10484631
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04154914
250 ml 29/32 NS w/o Pressure Equalizing Tube
129.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10313101
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04354914
250 ml 29/32 NS Pressure Equalizing Tube
214.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10210841
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04152211
25 ml 14/23 NS w/o Pressure Equalizing Tube
142.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10139320
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04352811
50 ml 14/23 NS Pressure Equalizing Tube
166.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10673891
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04355814
500 ml 29/32 NS Pressure Equalizing Tube
237.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10539241
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04152814
50 ml 29/32 NS w/o Pressure Equalizing Tube
141.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10644661
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04152811
50 ml 14/23 NS w/o Pressure Equalizing Tube
141.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10557321
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
04352814
50 ml 29/32 NS Pressure Equalizing Tube
166.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit NS-Fassung und Konus
  • Mit Skala (ca. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsschild
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Ja
Tropftrichter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen