Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen
Für den sicheren, einfachen und genauen Flüssigkeitstransfer im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter mit Glasstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04152814
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Fassung und Konus
- Mit Skala (ca. Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsschild
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
50 ml | |
29/32 NS | |
Ja |
Borosilikatglas | |
Ohne Druckausgleichschlauch | |
Tropftrichter |