Learn More
Hellma Zylindrische Zelle, 120-QX
Zylindrische Makrozelle aus hochgradig reinem Suprasil™300 Quarzglas mit PTFE-Stopfen.
Marke:  Hellma 120-50-46
Artikelnummer. 15950421
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zylindrischer Makroküvettentyp
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • PTFE-Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
14000 μl
PTFE
PTFE-Stopfen
50 mm
Quartz Suprasil 300
52.5 mm
1/Pckg.
AD: 22 mm; Innendurchmesser: 19 mm
Name des Produkts
Hellma Zylindrische Zelle, 120-QX > Weglänge: 50 mm