Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zylindrische Al-23 Tiegel
69.10 CHF - 587.00 CHF
Spezifikation
Material | Al-23 |
---|---|
Menge | 1 Stück |
Product Type | Zylindrische Al-23-Tiegel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15473515
|
Thermo Scientific Chemicals
032957.KF |
600mL | 85mm | 73mm | 150mm |
587.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15453515
|
Thermo Scientific Chemicals
032955.KF |
110mL | 50mm | 44mm | 75mm |
267.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15433515
|
Thermo Scientific Chemicals
032953.KF |
40mL | 35mm | 30mm | 50mm |
117.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15443515
|
Thermo Scientific Chemicals
032954.KF |
60mL | 40mm | 36mm | 60mm |
158.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15423515
|
Thermo Scientific Chemicals
032952.KF |
20mL | 30mm | 26mm | 40mm |
85.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15413515
|
Thermo Scientific Chemicals
032951.KF |
6mL | 20mm | 16mm | 30mm |
69.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifica
Al-23 | |
1 Stück | |
Zylindrische Al-23-Tiegel |
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.