Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zylindrische Al-23 Tiegel
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 032952.KF
83.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15423515
  • 85.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26mm
1 Stück
30mm
Zylindrische Al-23-Tiegel
Al-23
20mL
40mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS03I052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Catalog Number032952.KF
ChargennummerS03I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Catalog Number032952.KF
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Zylindrische Al-23 Tiegel > 1pc