missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(±)-3-Chlor-1,2-Propan-1,1,2,3,3-d5-diol, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten

Spezifikation
Spezifikation
CAS | 342611-01-2 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 mg geliefert |
Siedepunkt | 160 °C |
Flammpunkt | 113 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ALIPHATIKEN |
Physikalische Form | Flüssig |
Güte | Analysenstandard |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
(±)-3-Chlor-1,2-Propan-1,1,2,3,3-d5-diol, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur